2,4-Dimethoxythiophenol 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR913049-1G OR913049-5G OR913049-250MG
APOSOR913049-1GEA 186 EUR
APOSOR913049-1G APOSOR913049-5G APOSOR913049-250MG
2,4-Dimethoxythiophenol 95%
2,4-Dimethoxythiophenol
Kaava: C₈H₁₀O₂S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04973436
CAS-numero: 18906-37-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR