3-Piperidin-4-ylpropan-1-ol 96%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR912733-1G OR912733-5G
APOSOR912733-1GEA 0 EUR
APOSOR912733-1G APOSOR912733-5G
3-Piperidin-4-ylpropan-1-ol 96%
3-Piperidin-4-ylpropan-1-ol
Kaava: C₈H₁₇NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02178380
CAS-numero: 7037-49-2