N-Methyl-3-nitrobenzamide 98%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR912573-1G OR912573-25G OR912573-5G
APOSOR912573-1GEA 146 EUR
APOSOR912573-1G APOSOR912573-25G APOSOR912573-5G
N-Methyl-3-nitrobenzamide 98%
N-Methyl-3-nitrobenzamide
Kaava: C₈H₈N₂O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00714941
CAS-numero: 3400-26-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR