tert-Butyl-3-(methylsulphonyloxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR912177-25G OR912177-5G
APOSOR912177-25GEA 431 EUR
APOSOR912177-25G APOSOR912177-5G
tert-Butyl-3-(methylsulphonyloxymethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(methylsulphonyloxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Kaava: C₁₂H₂₃NO₅S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06795963
CAS-numero: 162166-99-6