Resorsinoli 99%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR911293-1KG OR911293-5KG
APOSOR911293-1KGEA 289 EUR
APOSOR911293-1KG APOSOR911293-5KG
Resorsinoli 99%
Resorsinoli
Kaava: C₆H₆O₂
Kiehumispiste: 281 °C
Sulamispiste: 109…111 °C
Tiheys: 1,272 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 127 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002269
CAS-numero: 108-46-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR