2-Methoxy-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR909509-10G OR909509-1G OR909509-5G
APOSOR909509-10GEA 760 EUR
APOSOR909509-10G APOSOR909509-1G APOSOR909509-5G
2-Methoxy-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 98%
2-Methoxy-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine
Kaava: C₇H₁₁N₃O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD22375035
CAS-numero: 57054-82-7