2-Amino-5-(p-tolyl)thiazole 98%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR909075-1G OR909075-250MG
APOSOR909075-1GEA 292 EUR
APOSOR909075-1G APOSOR909075-250MG
2-Amino-5-(p-tolyl)thiazole 98%
2-Amino-5-(p-tolyl)thiazole
Kaava: C₁₀H₁₀N₂S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00858269
CAS-numero: 73040-54-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR