4-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde 95+%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR907915-1G OR907915-250MG
APOSOR907915-1GEA 95 EUR
APOSOR907915-1G APOSOR907915-250MG
4-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde 95+%
4-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde
Kaava: C₇H₅BrO₂
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD11100992
CAS-numero: 20035-32-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR