3-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR907819-100G OR907819-25G OR907819-5G
APOSOR907819-100GEA 636 EUR
APOSOR907819-100G APOSOR907819-25G APOSOR907819-5G
3-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
3-Methyl-N-tert-butylbenzamide
Kaava: C₁₂H₁₇NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00996285
CAS-numero: 42498-33-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR