1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR907516-100G OR907516-25G
APOSOR907516-100GEA 78.9 EUR
APOSOR907516-100G APOSOR907516-25G
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride 97%
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Kaava: C₇H₁₄ClNO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03791123
CAS-numero: 42899-11-6