2-(4-Dimethylaminophenyl)ethylamine 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR907037-1G OR907037-250MG
APOSOR907037-1GEA 723 EUR
APOSOR907037-1G APOSOR907037-250MG
2-(4-Dimethylaminophenyl)ethylamine 95%
2-(4-Dimethylaminophenyl)ethylamine
Kaava: C₁₀H₁₆N₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 52632-05-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR