2-(3-Chlorophenyl)piperidine 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR906354-1G OR906354-250MG
APOSOR906354-1GEA 687 EUR
APOSOR906354-1G APOSOR906354-250MG
2-(3-Chlorophenyl)piperidine 95%
2-(3-Chlorophenyl)piperidine
Kaava: C₁₁H₁₄ClN
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02663578
CAS-numero: 383128-12-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR