Methyl-5-chloronicotinate 98%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR906050-10G OR906050-1G OR906050-5G
APOSOR906050-10GEA 453 EUR
APOSOR906050-10G APOSOR906050-1G APOSOR906050-5G
Methyl-5-chloronicotinate 98%
Methyl-5-chloronicotinate
Kaava: C₇H₆ClNO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09702467
CAS-numero: 51269-81-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR