4-tert-Butyl-2-nitrophenol 98%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR905846-100G OR905846-25G OR905846-5G
APOSOR905846-100GEA 99.4 EUR
APOSOR905846-100G APOSOR905846-25G APOSOR905846-5G
4-tert-Butyl-2-nitrophenol 98%
4-tert-Butyl-2-nitrophenol
Kaava: C₁₀H₁₃NO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00191888
CAS-numero: 3279-07-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR