Methyl-3-hydroxy-5-methyl-2-thiophenecarboxylate 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR904800-1G OR904800-250MG
APOSOR904800-1GEA 847 EUR
APOSOR904800-1G APOSOR904800-250MG
Methyl-3-hydroxy-5-methyl-2-thiophenecarboxylate 95%
Methyl-3-hydroxy-5-methyl-2-thiophenecarboxylate
Kaava: C₇H₈O₃S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 5556-22-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR