3,6-Dichloropyridazine-4-carbonitrile 98%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR904762-1G OR904762-250MG
APOSOR904762-1GEA 62.9 EUR
APOSOR904762-1G APOSOR904762-250MG
3,6-Dichloropyridazine-4-carbonitrile 98%
3,6-Dichloropyridazine-4-carbonitrile
Kaava: C₅HCl₂N₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD16621820
CAS-numero: 35857-93-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR