Ethyl-5-chloro-4-methylisoxazole-3-carboxylate 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR904439-1G OR904439-250MG
APOSOR904439-1GEA 197 EUR
APOSOR904439-1G APOSOR904439-250MG
Ethyl-5-chloro-4-methylisoxazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-5-chloro-4-methylisoxazole-3-carboxylate
Kaava: C₇H₈ClNO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11520431
CAS-numero: 3356-96-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR