5-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
OR903639-1G OR903639-250MG OR903639-5G
APOSOR903639-1GEA 24.6 EUR
APOSOR903639-1G APOSOR903639-250MG APOSOR903639-5G
5-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
5-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Kaava: C₇H₇N₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05863377
CAS-numero: 66358-23-4