Nicotinamidine hydrochloride

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR9026-1G OR9026-10G
APOSOR9026-1GEA 22.1 EUR
APOSOR9026-1G APOSOR9026-10G
Nicotinamidine hydrochloride
Nicotinamidine hydrochloride
Kaava: C₆H₈ClN₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00054326
CAS-numero: 7356-60-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR