1-Methyl-1H-indol-4-ol 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR902258-1G OR902258-250MG
APOSOR902258-1GEA 156 EUR
APOSOR902258-1G APOSOR902258-250MG
1-Methyl-1H-indol-4-ol 95%
1-Methyl-1H-indol-4-ol
Kaava: C₉H₉NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09834885
CAS-numero: 7556-37-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR