Methyl-5-nitropicolinate 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR901602-1G OR901602-5G OR901602-25G
APOSOR901602-1GEA 76 EUR
APOSOR901602-1G APOSOR901602-5G APOSOR901602-25G
Methyl-5-nitropicolinate 98%
Methyl-5-nitropicolinate
Kaava: C₇H₆N₂O₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09062740
CAS-numero: 29682-14-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR