2,2-Dimethylmorpholine 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

OR900257-1G OR900257-250MG OR900257-5G
APOSOR900257-1GEA 76.3 EUR
APOSOR900257-1G APOSOR900257-250MG APOSOR900257-5G
2,2-Dimethylmorpholine 95%
2,2-Dimethylmorpholine
Kaava: C₆H₁₃NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09701959
CAS-numero: 147688-58-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR