Tetrakloori-p-bentsokinoni 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR8777-100G OR8777-25G OR8777-500G
APOSOR8777-100GEA 32.2 EUR
APOSOR8777-100G APOSOR8777-25G APOSOR8777-500G
Tetrakloori-p-bentsokinoni 98%
Tetrakloori-p-bentsokinoni
Kaava: C₆Cl₄O₂
Sulamispiste: 287…290 °C
Tiheys: 1,97 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: >100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001594
CAS-numero: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR