2-Picolyl chloride hydrochloride 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR8686-25G OR8686-5G OR8686-100G OR8686-500G
APOSOR8686-25GEA 22 EUR
APOSOR8686-25G APOSOR8686-5G APOSOR8686-100G APOSOR8686-500G
2-Picolyl chloride hydrochloride 98%
2-Picolyl chloride hydrochloride
Kaava: C₆H₇Cl₂N
Sulamispiste: 119…125 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012811
CAS-numero: 6959-47-3
EINECS: 230-149-9
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR