6-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR8663-1G OR8663-250MG OR8663-5G
APOSOR8663-1GEA 106 EUR
APOSOR8663-1G APOSOR8663-250MG APOSOR8663-5G
6-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
6-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
Kaava: C₈H₆INS
Sulamispiste: 134…137 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00464068
CAS-numero: 68867-20-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR