Methyl-4-methoxysalicylate 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR8647-100G OR8647-25G OR8647-500G
APOSOR8647-100GEA 220 EUR
APOSOR8647-100G APOSOR8647-25G APOSOR8647-500G
Methyl-4-methoxysalicylate 98%
Methyl-4-methoxysalicylate
Kaava: C₉H₁₀O₄
Kiehumispiste: 134 °C/ 7mmHg
Sulamispiste: 47…51 °C
Leimahduspiste: 113 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008424
CAS-numero: 5446-02-6
EINECS: 226-657-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR