3-Bromo-5-hydroxypyridine

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR8631-25G OR8631-5G OR8631-100G
APOSOR8631-25GEA 80.4 EUR
APOSOR8631-25G APOSOR8631-5G APOSOR8631-100G
3-Bromo-5-hydroxypyridine
3-Bromo-5-hydroxypyridine
Kaava: C₅H₄BrNO
Sulamispiste: 166…170 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00661305
CAS-numero: 74115-13-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR