5-(4-Chlorophenyl)pyrimidine-4-amine 95%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR8061-1G OR8061-5G
APOSOR8061-1GEA 285 EUR
APOSOR8061-1G APOSOR8061-5G
5-(4-Chlorophenyl)pyrimidine-4-amine 95%
5-(4-Chlorophenyl)pyrimidine-4-amine
Kaava: C₁₀H₈ClN₃
Sulamispiste: 195…197 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00238992
CAS-numero: 35202-25-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR