tert-Butyl-4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR8045-10G OR8045-25G OR8045-5G
APOSOR8045-10GEA 24.9 EUR
APOSOR8045-10G APOSOR8045-25G APOSOR8045-5G
tert-Butyl-4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate
Kaava: C₁₁H₂₀N₂O₃
Sulamispiste: 163…164 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02180953
CAS-numero: 91419-48-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR