5-(Methylsulphonyl)-2-piperidin-1-ylaniline 95+%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR7804-1G OR7804-5G OR7804-10G
APOSOR7804-1GEA 287 EUR
APOSOR7804-1G APOSOR7804-5G APOSOR7804-10G
5-(Methylsulphonyl)-2-piperidin-1-ylaniline 95+%
5-(Methylsulphonyl)-2-piperidin-1-ylaniline
Kaava: C₁₂H₁₈N₂O₂S
Sulamispiste: 128…129 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD04037964
CAS-numero: 849035-90-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR