N-[3-Aminomethyl)phenyl]acetamide hydrochloride 95+%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR7774-1G OR7774-250MG
APOSOR7774-1GEA 127 EUR
APOSOR7774-1G APOSOR7774-250MG
N-[3-Aminomethyl)phenyl]acetamide hydrochloride 95+%
N-[3-Aminomethyl)phenyl]acetamide hydrochloride
Kaava: C₉H₁₃ClN₂O
Sulamispiste: 230…233 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04039171
CAS-numero: 238428-27-8