2-Bromophenylhydrazinium chloride 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR7758-100G OR7758-250G OR7758-25G
APOSOR7758-100GEA 67.2 EUR
APOSOR7758-100G APOSOR7758-250G APOSOR7758-25G
2-Bromophenylhydrazinium chloride 98%
2-Bromophenylhydrazinium chloride
Kaava: C₆H₈BrClN₂
Sulamispiste: 182…189 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012926
CAS-numero: 50709-33-6
EINECS: 256-728-6
UN: 1759
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR