6-tert-Butoxypyridine-2-carboxaldehyde 95+%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR7622-1G OR7622-5G OR7622-10G
APOSOR7622-1GEA 367 EUR
APOSOR7622-1G APOSOR7622-5G APOSOR7622-10G
6-tert-Butoxypyridine-2-carboxaldehyde 95+%
6-tert-Butoxypyridine-2-carboxaldehyde
Kaava: C₁₀H₁₃NO₂
Kiehumispiste: 46 °C/0,11mmHg
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03426051
CAS-numero: 195044-13-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR