3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR7516-1G OR7516-5G
APOSOR7516-1GEA 125 EUR
APOSOR7516-1G APOSOR7516-5G
3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
3'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid
Kaava: C₁₄H₁₂O₂
Sulamispiste: 94…97 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04039113
CAS-numero: 107412-71-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR