2-Amino-3'-methylbiphenyl hydrochloride

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR7491-100MG OR7491-250MG OR7491-1G
APOSOR7491-100MGEA 246 EUR
APOSOR7491-100MG APOSOR7491-250MG APOSOR7491-1G
2-Amino-3'-methylbiphenyl hydrochloride
2-Amino-3'-methylbiphenyl hydrochloride
Kaava: C₁₃H₁₃N·ClH
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06739418
CAS-numero: 139769-13-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR