1,2,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR7489-1G OR7489-250MG
APOSOR7489-1GEA 132 EUR
APOSOR7489-1G APOSOR7489-250MG
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Kaava: C₇H₄N₂O₂S
Sulamispiste: 221…225 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01570552
CAS-numero: 192948-09-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR