2-Amino-4'-chlorobiphenyl
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR7338-10MG
APOSOR7338-10MGEA 22 EUR
APOSOR7338-10MG
2-Amino-4'-chlorobiphenyl
2-Amino-4'-chlorobiphenyl
Kaava: C₁₂H₁₀ClN
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03424659
CAS-numero: 1204-44-0
Order Now
TEKNISET TIEDOT
Environmentally Preferable