2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride 95%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR7316-1G OR7316-5G
APOSOR7316-1GEA 141 EUR
APOSOR7316-1G APOSOR7316-5G
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
2'-Amino-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid hydrochloride
Kaava: C₁₃H₁₁NO₂·ClH
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07366471
CAS-numero: 1172328-87-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR