3-Bromo-5-chloroaniline 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
OR7300-10G OR7300-5G OR7300-25G
APOSOR7300-10GEA 45.4 EUR
APOSOR7300-10G APOSOR7300-5G APOSOR7300-25G
3-Bromo-5-chloroaniline 98%
3-Bromo-5-chloroaniline
Kaava: C₆H₅BrClN
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD06797804
CAS-numero: 96558-78-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III