4-Cyclopentylphenylboronic acid 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR7191-1G OR7191-250MG
APOSOR7191-1GEA 276 EUR
APOSOR7191-1G APOSOR7191-250MG
4-Cyclopentylphenylboronic acid 98%
4-Cyclopentylphenylboronic acid
Kaava: C₁₁H₁₅BO₂
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD04039014
CAS-numero: 945837-57-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR