2-Biphenylboronic acid 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR7160-25G OR7160-5G OR7160-100G
APOSOR7160-25GEA 76 EUR
APOSOR7160-25G APOSOR7160-5G APOSOR7160-100G
2-Biphenylboronic acid 98%
2-Biphenylboronic acid
Kaava: C₁₂H₁₁BO₂
Sulamispiste: 167…172 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00136929
CAS-numero: 4688-76-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR