4-Benzyloxy-3-formylbenzeneboronic acid

Toimittaja: Apollo Scientific

OR7159-1G OR7159-5G
APOSOR7159-1GEA 173 EUR
APOSOR7159-1G APOSOR7159-5G
4-Benzyloxy-3-formylbenzeneboronic acid
4-Benzyloxy-3-formylbenzeneboronic acid
Kaava: C₁₄H₁₃BO₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02179487
CAS-numero: 121124-98-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR