Methyl-2,3-dimethylbenzoate

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR7024-10G OR7024-1G OR7024-5G
APOSOR7024-10GEA 74.6 EUR
APOSOR7024-10G APOSOR7024-1G APOSOR7024-5G
Methyl-2,3-dimethylbenzoate
Methyl-2,3-dimethylbenzoate
Kaava: C₁₀H₁₂O₂
Kiehumispiste: 104…105 °C/12mmHg
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06203773
CAS-numero: 15012-36-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR