1,4-Phenylenediacryloyl chloride

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR70156-1G OR70156-250MG
APOSOR70156-1GEA 211 EUR
APOSOR70156-1G APOSOR70156-250MG
1,4-Phenylenediacryloyl chloride
1,4-Phenylenediacryloyl chloride
Kaava: C₁₂H₈Cl₂O₂
Sulamispiste: 171…172 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01109676
CAS-numero: 35288-49-4
UN: 1759
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR