5-Bromo-2-pyridineacetic acid

Toimittaja: Apollo Scientific

OR70028-1G OR70028-5G
APOSOR70028-1GEA 177 EUR
APOSOR70028-1G APOSOR70028-5G
5-Bromo-2-pyridineacetic acid
5-Bromo-2-pyridineacetic acid
Kaava: C₇H₆BrNO₂
Sulamispiste: 125…130 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09999983
CAS-numero: 192642-85-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR