4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR70014-1G OR70014-5G
APOSOR70014-1GEA 22 EUR
APOSOR70014-1G APOSOR70014-5G
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine 98%
4,4'-Di-tert-butyl-2,2'-bipyridine
Kaava: C₁₈H₂₄N₂
Sulamispiste: 159…161 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01863731
CAS-numero: 72914-19-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR