2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR6938-100G OR6938-1KG OR6938-50G
APOSOR6938-100GEA 24.9 EUR
APOSOR6938-100G APOSOR6938-1KG APOSOR6938-50G
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol 98%
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-ol
Kaava: C₉H₁₉NO
Kiehumispiste: 212…215 °C
Sulamispiste: 129…133 °C
Tiheys: 1,085 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005983
CAS-numero: 2403-88-5
EINECS: 219-291-2
UN: 3259
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR