(2,6-Dikloorifenyyli)etikkahappo 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

OR6814-100G OR6814-25G OR6814-10G
APOSOR6814-100GEA 103 EUR
APOSOR6814-100G APOSOR6814-25G APOSOR6814-10G
(2,6-Dikloorifenyyli)etikkahappo 98%
(2,6-Dikloorifenyyli)etikkahappo
Kaava: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Sulamispiste: 158…161 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004320
CAS-numero: 6575-24-2
EINECS: 229-504-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR