4-Chloronicotinic acid 99%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
OR6712-100G OR6712-25G OR6712-5G
APOSOR6712-100GEA 263 EUR
APOSOR6712-100G APOSOR6712-25G APOSOR6712-5G
4-Chloronicotinic acid 99%
4-Chloronicotinic acid
Kaava: C₆H₄ClNO₂
Sulamispiste: 139…143 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00128860
CAS-numero: 10177-29-4