4-Chloro-3-nitrobenzoyl chloride

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

OR6710-1G OR6710-5G OR6710-10G
APOSOR6710-1GEA 22 EUR
APOSOR6710-1G APOSOR6710-5G APOSOR6710-10G
4-Chloro-3-nitrobenzoyl chloride
4-Chloro-3-nitrobenzoyl chloride
Kaava: C₇H₃Cl₂NO₃
Sulamispiste: 47…54 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00035743
CAS-numero: 38818-50-7
EINECS: 254-133-6
UN: 3261
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR